Learn More
(±)-1,1'-Bi(2-Naphthylamin), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15464057
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15464057 5 g 5 Gramm
15454057 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464057 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31264.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4488-22-6 | C20H16N2 | 284.362 g/mol
Novel axially chiral Rh N-heterocyclic carbene complexes were prepared from axially dissymmetric 1,1?-binaphthalenyl-2,2?-diamine and applied in the Rh-catalyzed enantioselective hydrosilylation of methyl ketones. The enantioselective direct aldol reaction, organocatalyzed by recoverable BINAM- prolinamide derivatives can be highly accelerated by a catalytic amount of a carboxylic acid without a detrimental of the obtained enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Neuartige axial chirale Rh N-heterozyklische Carbenkomplexe wurden aus axial dissymmetrischen 1,1′-Bbinaphthalenyl-2,2′-Diamin hergestellt und in der Rh-katalysierten enantioselektiven Hydrosilylierung von Methylketonen angewendet. Die enantioselektive direkte Aldol-Reaktion, die durch wiederverwertbare BINAM- Prolinamid-Derivate organokatalysiert wird, kann durch eine katalytische Menge einer Carbonsäure stark beschleunigt werden, ohne die erhaltenen Enantioselektivitäten zu beeinträchtigen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4488-22-6
Summenformel C20H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 284.362
MDL-Nummer MFCD00145204
InChI-Schlüssel DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
IUPAC-Name 1-(2-Aminonaphthalin-1-yl)naphthalin-2-amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Schmelzpunkt 188°C to 193°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 284.36
Reinheit (%) 97%