Learn More
1,1'-Binaphthyl-2,2 '-Diylhydrogenphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466858
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15466858 1 g 1 Gramm
15476858 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466858 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60395.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 35193-63-6 | C20H13O4P | 348.294 g/mol
1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, is used as a chiral chemical compound, a chiral ligand used in hydrocarboxylation reactions. Complexes with rhodium and mediates the asymmetric dipolar cycloaddition of diazo compounds. A number of racemic amines which have proven difficult to separate have been resolved with this chiral acid. Palladium derivatives have been used in asymmetric hydrocarboxylations, and rhodium derivatives have been used in dipolar cycloadditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1′-Binaphthyl-2,2′-Diylhydrogenphosphat, wird als chirale chemische Verbindung, ein chiraler Ligand, verwendet bei Hydrocarboxylationsreaktionen. Komplexiert mit Rhodium und vermittelt die asymmetrische dipolare Cycloaddition von Diazoverbindungen. Eine Reihe von racemischen Aminen, die sich als schwierig zu trennen erwiesen haben, wurden mit dieser chiralen Säure gelöst. Palladiumderivate wurden in asymmetrischen Hydrocarboxylierungen und Rhodiumderivate in dipolaren Cycloadditionen verwendet.
Löslichkeit
Extrem schwer wasserlöslich.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35193-63-6
Summenformel C20H13O4P
Molekulargewicht (g/mol) 348.294
MDL-Nummer MFCD00010045
InChI-Schlüssel JEHUZVBIUCAMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, s-+-1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogenphosphate, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r---bnp acid, 11bs-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, r---1,1'-binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate, r-4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide, s-+-bnp acid, 4-hydroxydinaphtho 2,1-d:1',2'-f 1,3,2 dioxaphosphepine 4-oxide
PubChem CID 99589
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C4=C(C=CC5=CC=CC=C54)OP(=O)(O3)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Extremely low soluble in water.
Formelmasse 348.29
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest