Learn More
[1,1'-Biphenyl]-4-carbonsäure (3aR,4S,5R,6aS)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl-Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic Acid (3aR,4S,5R,6aS)-4-((tert-Butyldiphenylsilyloxy)methyl)hexahydro-2-oxo-2H-cyclopenta[b]furan-5-yl Ester |
| CAS | 143399-99-9 |
| Summenformel | C37H38O5Si |
| Menge | 250 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C37H38O5Si/c1-37(2,3)43(29-15-9-5-10-16-29,30-17-11-6-12-18-30)40-25-32-31-23-35(38)41-33(31)24-34(32)42-36(39)28-21-19-27(20-22-28)26-13-7-4-8-14-26/h4-22,31-34H,23-25H2,1-3H3/t31-,32-,33+,34-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](OC[C@H]1[C@@H](C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12)OC(=O)c3ccc(cc3)c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6 |
| IUPAC-Name | [(3aR,4S,5R,6aS)-4-[[tert-Butyl(diphenyl)silyl]oxymethyl]-2-oxo-3,3a,4,5,6,6a-hexahydrocyclopenta[b]furan-5-yl] 4-phenylbenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 590.78 |
| Formelmasse | 590.2489 |