Learn More
(+)-1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]ferrocen, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15405706
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
147762-89-8
C26H40FeP2
470.40
MFCD09265149
MXOVWRYEUJWIFP-UHFFFAOYNA-N
+-1,1-bis 2r,5r-2,5-diethyl-1-phospholanyl ferrocene, 97+%
131675863
[Fe].CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c1cccc1.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c1cccc1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
147762-89-8
C26H40FeP2
470.40
MFCD09265149
MXOVWRYEUJWIFP-UHFFFAOYNA-N
+-1,1-bis 2r,5r-2,5-diethyl-1-phospholanyl ferrocene, 97+%
131675863
[Fe].CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c1cccc1.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P1c1cccc1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+)-1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Schmelzpunkt 85°C to 91°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Optische Drehung +380° (c=1 in Chloroform)
IUPAC-Name Carbanid;(2R,5R)-1-Cyclopentyl-2,5-Diethylphospholan;iEisen(2+)
Formelmasse 470.39
Reinheit (%) ≥97%