Learn More
1,1'-Bis-[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]-ferrocen, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7040641
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
849950-54-5
C30H48FeP2
526.51
MFCD09750465
RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
71310585
(2R,5R)-1-Cyclopenta-2,4-Dien-1-yl-2,5-Di(Propan-2-yl)Phospholan;Eisen(2+)
[Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
849950-54-5
C30H48FeP2
526.51
MFCD09750465
RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
71310585
(2R,5R)-1-Cyclopenta-2,4-Dien-1-yl-2,5-Di(Propan-2-yl)Phospholan;Eisen(2+)
[Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 526.49
Reinheit (%) ≥97%