Learn More
1,1'-Bis-[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]-ferrocen, ≥ 97 %, Alfa Aesar™
Catalog Number 15455516
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
162412-87-5
C22H32FeP2
414.29
MFCD09265089
QXXSYUGLJIMLFH-UHFFFAOYNA-N
(S,S)-Methyl-Ferrocelane
71310453
(2S,5S)-1-Cyclopenta-2,4-Dien-1-yl-2,5-Dimethylphospholan;Eisen(2+)
[Fe++].CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1.CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
162412-87-5
C22H32FeP2
414.29
MFCD09265089
QXXSYUGLJIMLFH-UHFFFAOYNA-N
(S,S)-Methyl-Ferrocelane
71310453
(2S,5S)-1-Cyclopenta-2,4-Dien-1-yl-2,5-Dimethylphospholan;Eisen(2+)
[Fe++].CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1.CC1CCC(C)P1[C-]1C=CC=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es wird als DuPhos- und BPE-Liganden eingesetzt. Es sind hocheffiziente privilegierte Liganden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1'-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]ferrocene
Schmelzpunkt 88°C to 99°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Optische Drehung −331° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 414.28
Reinheit (%) ≥97%