Learn More
1,1'-Carbonyldipiperidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1'-Carbonyldipiperidine |
| CAS | 5395-04-0 |
| Summenformel | C11H20N2O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Di-1-piperidinylmethanone, Bis(1-piperidyl) Ketone, Bis(pentamethylene)urea, Dipiperidin-1-ylmethanone, N,N,N',N'-Bis(cyclopentamethylene)urea, N,N,N',N'-Bispentamethyleneurea, N,N'-Carbonylbis(piperidine), NSC 3145 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H20N2O/c14-11(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H2 |
| SMILES | O=C(N1CCCCC1)N2CCCCC2 |
| IUPAC-Name | Di(piperidin-1-yl)methanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 196.29 |
| Formelmasse | 196.1576 |