Learn More
1,1'-Carbonyldipyrrolidin, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15417448
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
81759-25-3
C9H16N2O
168.24
MFCD00216641
HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
736440
Dipyrrolidin-1-ylmethanon
O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
81759-25-3
C9H16N2O
168.24
MFCD00216641
HPTQKSXAQBHFKL-UHFFFAOYSA-N
1,1'-carbonyldipyrrolidine, di pyrrolidin-1-yl methanone, 1,1-carbonyldipyrrolidine, 1-pyrrolidine-1-carbonyl pyrrolidine, pyrrolidine, 1,1'-carbonylbis, ditetrahydro-1h-pyrrol-1-ylmethanone, carbodipiperidide, dipyrrolizinoketone, carbonyldipyrrolidine, dipyrrolidinyl ketone
736440
Dipyrrolidin-1-ylmethanon
O=C(N1CCCC1)N1CCCC1
Anwendungen
Reaktionsmittel bei der ringöffnenden Polymerisation von sechs- und siebengliedrigen zyklischen Pseudoharnstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Licht fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1'-Carbonyldipyrrolidine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.086 g/mL
Siedepunkt 148°C to 150°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.513
Menge 50 g
Beilstein 1637732
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 168.24
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig