missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,1-Cyclobutandicarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021802
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5445-51-2
C6H8O4
144.126
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
Cyclobutan-1,1-Dicarboxylsäure
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5445-51-2
C6H8O4
144.126
MFCD00001325
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
1,1-cyclobutanedicarboxylic acid, h2cbdca, 1,1-cyclobutanedicarboxylicacid, cyclobutanedicarboxylic acid, 1,1-cyclobutane dicarboxylic acid, 1,1-cyclobutanedicarboxylate, cyclobutanedicarbonic acid, zlchem 254, pubchem14151, acmc-1am73
2568
CHEBI:35691
Cyclobutan-1,1-Dicarboxylsäure
C1CC(C1)(C(=O)O)C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼158°C (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2046031
Formelmasse 144.13
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'