Learn More
1,1-Dichlorethylen-d2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Dichloroethene-d2 |
| CAS | 22280-73-5 |
| Summenformel | C2 D2 Cl2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 1,1-Dichloroethylene-d2 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2/i1D2 |
| SMILES | [2H]C(=C(Cl)Cl)[2H] |
| IUPAC-Name | 1,1-Dichlor-2,2-dideuterioethylen |
| Molekulargewicht (g/mol) | 98.96 |
| Formelmasse | 97.966 |