Learn More
1,1-Diethoxy-2-methyl-2-propanol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Diethoxy-2-methyl-2-propanol |
| CAS | 108994-55-4 |
| Summenformel | C25 H42 O4 |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 2-Methyl Lactaldehyde Diethyl Acetal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H42O4/c1-15(5-10-23(28)29-4)19-8-9-20-18-7-6-16-13-17(26)11-12-24(16,2)21(18)14-22(27)25(19,20)3/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16+,17-,18?,19+,20+,21?,22+,24-,25+/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)CC[C@H](C)[C@H]1CC[C@@H]2C3CC[C@@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H](O)[C@]12C |
| IUPAC-Name | Methyl-(4S)-4-[(3S,5R,10S,12R,13R,14R,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 406.599 |
| Formelmasse | 406.308 |