Learn More
1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyaninbromid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434957
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15434957 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15434957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32253.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Diethyl-2,2'-carbocyanine bromide
CAS 2670-67-9
Summenformel C25H26BrN2+
MDL-Nummer MFCD00011973
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym Pinacyanol bromide
InChI-Schlüssel COPIHGSSCONEQG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(=CC=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.Br
IUPAC-Name (2E)-1-Ethyl-2-[(E)-3-(1-ethylchinolin-1-ium-2-yl)prop-2-enyliden]chinolin;hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 434.401
PubChem CID 129893652
Formelmasse 433.39
Reinheit (%) 95%