Learn More
1,1'-Diethyl-2,2'-cyaniniodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036689
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
977-96-8
C23H23IN2
454.355
MFCD00011971
GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
decynium 22
71299759
CHEBI:37993
(2Z)-1-Ethyl-2-[(1-Ethylchinolin-1-ium-2-yl)Methyliden]Chinolin;Iodid
CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
977-96-8
C23H23IN2
454.355
MFCD00011971
GMYRVMSXMHEDTL-UHFFFAOYSA-M
decynium 22
71299759
CHEBI:37993
(2Z)-1-Ethyl-2-[(1-Ethylchinolin-1-ium-2-yl)Methyliden]Chinolin;Iodid
CCN1C(=CC2=[N+](C3=CC=CC=C3C=C2)CC)C=CC4=CC=CC=C41.[I-]
1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide is used to inhibit 1-methyl-4-phenylpyridinium (MPP+), toxic metabolite of 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine that induces apoptosis in cerebellar granule neurons (CGNs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1′-Diethyl-2,2′-cyaniniodid wird zur Hemmung von 1-Methyl-4-phenylpyridinium (MPP+), toxischem Metabolit vonp1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin verwendet, das Apoptose in zerebralen Granulatneuronen (CGNS) induziert.
Löslichkeit
Löslich zu 10 mM in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Empfindlich gegenüber Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1'-Diethyl-2,2'-cyanine iodide
Schmelzpunkt 273°C (decomposition)
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble to 10 mM in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 454.35
Reinheit (%) 97%