Learn More
1,1-Diisopropoxycyclohexan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1-Diisopropoxycyclohexane |
| CAS | 1132-95-2 |
| Summenformel | C12H24O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-10(2)13-12(14-11(3)4)8-6-5-7-9-12/h10-11H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)OC1(CCCCC1)OC(C)C |
| IUPAC-Name | 1,1-Di(propan-2-yloxy)cyclohexan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.31 |
| Formelmasse | 200.1776 |