Learn More
1,1-Dimethoxydecane, TRC
Artikelnummer. 30386182
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30386182 25 g
30376997 100 g
30378638 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30386182 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD46167025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7779-41-1
Summenformel C12H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 202.33
Synonym Dimethyl Acetal Decanal, NSC 46132
SMILES CCCCCCCCCC(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethoxydecane
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H26O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13-2)14-3/h12H,4-11H2,1-3H3
Formelmasse 202.1933