Learn More
1,1-Dimethyl-2-ethenylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30375546
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30375546 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375546 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD456938250MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 1,1-Dimethyl 2-Ethenylcyclopropane-1,1-dicarboxylate
CAS 17447-60-8
Summenformel C9H12O4
Menge 250 mg
Synonym Dimethyl 2-Vinylcyclopropane-1,1-dicarboxylate, Dimethyl 3-Vinylcyclopropane-1,1-dicarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C9H12O4/c1-4-6-5-9(6,7(10)12-2)8(11)13-3/h4,6H,1,5H2,2-3H3
SMILES COC(=O)C1(CC1C=C)C(=O)OC
IUPAC-Name Dimethyl-2-ethenylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 184.19
Formelmasse 184.0736