Learn More
1,1'-Dimethylferrocen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081965
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1291-47-0
C12H14Fe
214.09
MFCD00001425
SNGSYGKLJUGRID-UHFFFAOYSA-N
Bis(methylcyclopentadienyl)iron
1,1'-Dimethylferrocene
[Fe].Cc1cccc1.Cc1cccc1
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
1291-47-0
C12H14Fe
214.09
MFCD00001425
SNGSYGKLJUGRID-UHFFFAOYSA-N
Bis(methylcyclopentadienyl)iron
1,1'-Dimethylferrocene
[Fe].Cc1cccc1.Cc1cccc1
It is used as a combustion control additive in fuels, antiknock agent in gasoline, and for heat stabilization in greases and plastics. It is used as a catalyst for synthesis of ammonia, polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zusatz zur Verbrennungssteuerung in Kraftstoffen, als Antiklopfmittel in Benzin und zur Wärmestabilisierung in Schmierfetten und Kunststoffen verwendet. Dient als Katalysator für die Synthese von Ammoniak, Polymerisation.
Löslichkeit
Schwer löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,1'-Dimethylferrocene
Schmelzpunkt 36°C to 41°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Menge 1 g
Formelmasse 214.09
Reinheit (%) 97%