Learn More
1,1'-Ethylidenbis[2,3-dichlor-4-methoxybenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1'-Ethylidenebis-2,3-dichloro-4-methoxy-benzene |
| CAS | 397301-41-6 |
| Summenformel | C16H14Cl4O2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H14Cl4O2/c1-8(9-4-6-11(21-2)15(19)13(9)17)10-5-7-12(22-3)16(20)14(10)18/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | ClC1=C(C(C)C2=CC=C(OC)C(Cl)=C2Cl)C=CC(OC)=C1Cl |
| IUPAC-Name | 4,4'-(Ethan-1,1-diyl)bis(2,3-dichlor-1-methoxybenzol) |
| Molekulargewicht (g/mol) | 380.09 |
| Formelmasse | 377.97 |