missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride |
| CAS | 110246-09-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H27 N . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)piperidine Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H27N.ClH/c1-18(22-15-9-4-10-16-22)17-21(19-11-5-2-6-12-19)20-13-7-3-8-14-20;/h2-3,5-8,11-14,18,21H,4,9-10,15-17H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CC(c1ccccc1)c2ccccc2)N3CCCCC3 |
| IUPAC-Name | 1-(4,4-Diphenylbutan-2-yl)piperidin;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?