Learn More
1-(1-Methyl-4-piperidinyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7030088
35.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23995-88-2
C10H21N3
183.299
MFCD01075186
OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
566324
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)Piperazin
CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
23995-88-2
C10H21N3
183.299
MFCD01075186
OHUMKYGINIODOY-UHFFFAOYSA-N
1-1-methyl-4-piperidinyl piperazine, 1-1-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-n-methylpiperidin-4-yl piperazine, 1-1-methyl-piperidin-4-yl-piperazine, piperazine, 1-1-methyl-4-piperidinyl, 1-1-methyl-4-piperidyl piperazine, 1-1-methyl-4-piperidino piperazine, zlchem 509, acmc-1cq7x, 1-methyl-4-piperidyl piperazine
566324
1-(1-Methylpiperidin-4-yl)Piperazin
CN1CCC(CC1)N2CCNCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-(1-Methyl-4-piperidinyl)piperazine
Schmelzpunkt 29°C to 32°C
Brechungsindex 1.508
Menge 1 g
UN-Nummer UN3259
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 183.3
Reinheit (%) 98%