Learn More
(+/-)-1-(1-Naphthyl)ethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7045078
37.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
42882-31-5
C12H13N
171.243
MFCD00004014
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
+/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
98089
1-Naphthalen-1-ylethanamin
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
42882-31-5
C12H13N
171.243
MFCD00004014
RTCUCQWIICFPOD-UHFFFAOYSA-N
+/-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl ethanamine, dl-1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-naphthyl ethanamine, 1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, +/--1-1-naphthyl ethylamine, 1-1-napthyl ethylamine, 1-naphthalen-1-yl-ethylamine, r-+-1-1-naphthyl ethylamine
98089
1-Naphthalen-1-ylethanamin
CC(C1=CC=CC2=CC=CC=C21)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (+/-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dichte 1.063
Siedepunkt 155°C to 156°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.623
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 3197375
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 171.24
Reinheit (%) 98%
Mostrar más Mostrar menos