Learn More
1,1'-Thiocarbonyldiimidazol, tech 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026167
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6160-65-2
C7H6N4S
178.21
MFCD00005289
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
80264
1-(1H-imidazole-1-carbothioyl)-1H-imidazole
S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6160-65-2
C7H6N4S
178.21
MFCD00005289
RAFNCPHFRHZCPS-UHFFFAOYSA-N
1,1'-thiocarbonyldiimidazole, thiocarbonyldiimidazole, n,n'-thiocarbonyldiimidazole, di 1h-imidazol-1-yl methanethione, 1,1-thiocarbonyldiimidazole, di imidazol-1-yl methanethione, n,n'-thiocarbonyldiimidazole tcdi, 1h-imidazole, 1,1'-carbonothioylbis, n,n-thiocarbonyldiimidazole, 1,1'-carbonothioylbis-1h-imidazole
80264
1-(1H-imidazole-1-carbothioyl)-1H-imidazole
S=C(N1C=CN=C1)N1C=CN=C1
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole is used as a reagent for the deoxygenation of alcohols with tributyltin hydride and diols with lithium aluminum hydride. It is also used to deoxygenate carboxylic monosaccharide analogues. Further, it is a useful reagent involved in biochemical synthesis. In addition to this, it is used to prepare 1-[bis-(4-methoxy-phenyl)-methyl]-1H-imidazole by reacting with 4,4'-dimethoxy-benzhydrol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1′-Thiocarbonyldiimidazol wird als Reagenz für die Desoxygenierung von Alkoholen mit Tributylzin-Hydrid und Diolen mit Lithium-Aluminium-Hydrid verwendet. Es wird auch zur Desoxygenierung von carboxylischen Monosaccharid-Analoga verwendet. Darüber hinaus ist es ein nützliches Reagenz, das an der biochemischen Synthese beteiligt ist. Außerdem wird es verwendet, um 1-[Bis-(4-methoxyphenyl)-methyl]-1H-imidazol durch Reaktion mit 4,4′-Dimethoxybenzhydrol herzustellen.
Löslichkeit
Löslich in Terahydrofuran, Toluol und Dichlormethan.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 1'-Thiocarbonyldiimidazole
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Prozentgehaltsbereich 0.95
Menge 10 g
Beilstein 609349
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in terahydrofuran,toluene and dichloromethane.
Formelmasse 178.22
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften