Learn More
1,10-Dibromdecan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419493
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419493 100 g 100 Gramm
11429493 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419493 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12357.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4101-68-2 | C10H20Br2 | 300.08 g/mol
1,10-Dibromodecane is used as an alkylating agent and as synthetic organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Dibromdecan wird als alkylierendes Mittel und als synthetisches organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem dichten Behälter lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4101-68-2
Summenformel C10H20Br2
Molekulargewicht (g/mol) 300.08
MDL-Nummer MFCD00000222
InChI-Schlüssel GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
PubChem CID 221483
IUPAC-Name 1,10-Dibromdecan
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,10-Dibromodecane
Schmelzpunkt 26°C to 30°C
Dichte 1.34
Siedepunkt 157°C to 159°C (14 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.493
Menge 100 g
Beilstein 506156
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 300.08
Reinheit (%) 97%