Learn More
1,10-Phenanthrolin-5-amin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,10-Phenanthrolin-5-amine |
| CAS | 54258-41-2 |
| Summenformel | C12 H9 N3 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 5-Amino-1,10-phenanthroline, 5-Amino-o-phenanthroline, 5-Aminophenanthroline |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H9N3/c13-10-7-8-3-1-5-14-11(8)12-9(10)4-2-6-15-12/h1-7H,13H2 |
| SMILES | Nc1cc2cccnc2c3ncccc13 |
| IUPAC-Name | 1,10-Phenanthrolin-5-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.22 |
| Formelmasse | 195.0796 |