Learn More
1,10-Phenanthrolin-5,6-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
1,10-Phenanthroline-5,6-dione is a Bifunctional quinone oxidant which, when used in conjunction with Zn2+ catalysts, is used to affect the aerobic oxidation of secondary amines to a variety of value added motifs, including indoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthropoin-5,6-dion ist ein bifunktionales Chinonoxidationmittel, das in Verbindung mit Zn2+-Katalysatoren verwendet wird, um die aerobe Oxidation von sekundären Aminen zu einer Vielzahl von mehrwertigen Stoffen, einschließlich Indolen, zu beeinflussen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
1,10-Phenanthropoin-5,6-dion ist ein bifunktionales Chinonoxidationmittel, das in Verbindung mit Zn2+-Katalysatoren verwendet wird, um die aerobe Oxidation von sekundären Aminen zu einer Vielzahl von mehrwertigen Stoffen, einschließlich Indolen, zu beeinflussen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und dunkel lagern. Vor nicht kompatiblen Materialien wie Oxidationsmitteln geschützt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,10-Phenanthroline-5,6-dione |
Schmelzpunkt | 260°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 210.19 |
Reinheit (%) | 98% |