Learn More
1,10-Phenanthropoinmonohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737172
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8, 66-71-7
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
21226
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8, 66-71-7
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
21226
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 10-Phenanthroline monohydrate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 97.0°C to 101.0°C
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23,227
Merck Index 15,7328
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone and benzene
IUPAC-Name 1,10-phenanthroline hydrate
Formelmasse 198.23
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Nadelähnliches Kristallpulver