missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,10-Phenanthrolin Monohydrat, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7021698
44.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
21226
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
21226
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1

1,10-Phenanthroline monohydrate is useful to study the DNA-protein interactions due to its nuclease activity. It is used as a redox indicator and reagent for spectrophotometric assay of silver. It acts as a chelating ligand for the determination of Fe, Pd and V. It also acts as a matrix metalloproteinase inhibitor. It is a photometric reagent for iron, which forms a red chelate with ferrous (iron II) ion.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
1,10-Phenanthrolin-Monohydrat ist aufgrund seiner Nukleaseaktivität nützlich, um die DNA-Protein-Interaktionen zu untersuchen. Es wird als Redox-Indikator und Reagenz für den spektrophotometrischen Assay von Silber verwendet. Es fungiert als Chelatligand für die Bestimmung von Fe, Pd und V. Es dient auch als Matrix-Metalloproteinase-Inhibitor. Es ist ein photometrisches Reagenz für Eisen, das ein rotes Chelat mit Eisen(II)-Ion bildet.

Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Aceton und Methanol. Schwer löslich in Wasser und Benzol.

Hinweise
Die Arbeitslösungen von 1,10-Phenanthrolin-Monohydrat können bei gekühlten Temperaturen für einige Tage stabil sein. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,10-Phenanthroline monohydrate
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Geruch Odorless
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4008096
Merck Index 14,7214
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,acetone and methanol. Slightly soluble in water and benzene.
IUPAC-Name MES-Hydrat
Formelmasse 198.23 (180.21 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'