Learn More
1,10-Phenanthrolinmonohydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-180506
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8, 66-71-7
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
21226
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8, 66-71-7
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
21226
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 10-Phenanthroline monohydrate
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 23, 227
Merck Index 15, 7328
Synonym 1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and benzene
IUPAC-Name 1,10-phenanthroline hydrate
Formelmasse 198.23
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Nadelähnliche Kristalle