Learn More
1,10-Phenanthrolin Monohydrat, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049904
45.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
21226
1,10-phenanthroline hydrate
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
21226
1,10-phenanthroline hydrate
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
1,10-Phenanthroline monohydrate is useful to study the DNA-protein interactions due to its nuclease activity. It is used as a redox indicator and reagent for spectrophotometric assay of silver. It acts as a chelating ligand for the determination of Fe, Pd and V. It also acts as a matrix metalloproteinase inhibitor. It is a photometric reagent for iron, which forms a red chelate with ferrous (iron II) ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 10-Phenanthroline
Schmelzpunkt 97°C to 101°C
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4008096
Merck Index 14,7214
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,acetone; Slightly soluble in waterSoluble in ethanol,acetone and methanol; Slightly soluble in water and benzene.
Formelmasse 198.23 (180.21 Anhydrous)
Güte ACS
Physikalische Form Kristallin