Learn More
1,10-Phenanthropose-Monohydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073385
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fläschchen
Kunststoffpulverbehälter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
21226
1,10-phenanthroline hydrate
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
5144-89-8
C12H10N2O
198.23
MFCD00149973
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrate, o-phenanthroline monohydrate, unii-ksx215x00e, 1,10-fenantrolina, 4,5-phenanthroline monohydrate, 1,10-phenanthroline, monohydrate, 1,10-fenanthrolin, 1,10-phenanthrolineo-phenanthroline, 1, 10-phenanthroline monohydrate
21226
1,10-phenanthroline hydrate
O.C1=CN=C2C(C=CC3=CC=CN=C23)=C1