Learn More
1,10-Phenanthrolinmonohydrochloridmonohydrate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736598
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
18851-33-7
HCl·H2O
234.69
MFCD00150061
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
2723715
1,10-Phenanthrolin;Hydrat;Hydrochlorid
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
18851-33-7
HCl·H2O
234.69
MFCD00150061
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
2723715
1,10-Phenanthrolin;Hydrat;Hydrochlorid
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 224.0°C to 225.0°C
Farbe Violett oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble.
Formelmasse 234.69
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/