missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,10-Phenanthrolin Monohydrochlorid Monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate is used as an analytical reagent for colorimetric determination of iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,10-Phenanthroplinmonohydrochloridmonohydrat wird als analytisches Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Eisen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. In einem dicht verschlossenen Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Bereich ohne Luft und Feuchtigkeit lagern.
1,10-Phenanthroplinmonohydrochloridmonohydrat wird als analytisches Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Eisen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. In einem dicht verschlossenen Behälter an einem kühlen, gut belüfteten Bereich ohne Luft und Feuchtigkeit lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate |
Schmelzpunkt | ∼225°C (decomposition) |
Geruch | Odorless |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 4007967 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 234.68 (216.66 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'