Learn More
1,11-Dodecadien, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,11-Dodecadiene |
| CAS | 5876-87-9 |
| Summenformel | C12H22 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-12H2 |
| SMILES | C=CCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-Name | Dodeca-1,11-dien |
| Molekulargewicht (g/mol) | 166.3 |
| Formelmasse | 166.1722 |