Learn More
1,11b-Dedihydrotetrabenazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,11b-Dedihydrotetrabenazine |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H25NO3/c1-12(2)7-14-11-20-6-5-13-8-18(22-3)19(23-4)9-15(13)16(20)10-17(14)21/h8-10,12,14H,5-7,11H2,1-4H3 |
| Formelmasse | 315.1834 |