Learn More
1,12-Dibromdodecan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10367380 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10367380 25 g Glasflasche 25 Gramm
10591174 5 g Glasflasche 5 Gramm
10486810 100 g Glasflasche 100 Gramm
10207163 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10367380 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 158450250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3344-70-5 | C12H24Br2 | 328.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3344-70-5
Summenformel C12H24Br2
Molekulargewicht (g/mol) 328.13
MDL-Nummer MFCD00000226
InChI-Schlüssel ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
PubChem CID 18766
IUPAC-Name 1,12-Dibromdodecan
SMILES C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,12-Dibromododecane
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 37.0°C to 42.0°C
Farbe Weiß bis braun
Siedepunkt 215.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)12Br
Menge 25 g
Beilstein 01, II, 134
Formelmasse 328.13
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff