missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,13-Tetradecadien, ≥ 90 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7035752
42.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21964-49-8
C14H26
194.362
MFCD00014941
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
1,13-tetradecadiene, tetradecadiene-1,13, acmc-209fpz
30875
Tetradeca-1,13-dien
C=CCCCCCCCCCCC=C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
21964-49-8
C14H26
194.362
MFCD00014941
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
1,13-tetradecadiene, tetradecadiene-1,13, acmc-209fpz
30875
Tetradeca-1,13-dien
C=CCCCCCCCCCCC=C

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,13-Tetradecadiene
Dichte 0.849
Siedepunkt 131°C (17 mmHg)
Flammpunkt 103°C (217°F)
Strukturformel CH2=CH(CH2)10CH=CH2
Brechungsindex 1.443
Menge 1 g
Beilstein 1741459
Formelmasse 194.36
Reinheit (%) ≥90%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'