Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll Graphitanschlüsse
Bietet leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/16 Zoll Graphit-Anschlussstücke verbessern die Chromatographie ohne MS-Systeme.
58.40 € - 67.75 €
Spezifikation
Material | 100 % Graphit |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gaschromatographie |
Breite (metrisch) | 3.2 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15258863
|
Trajan Scientific and Medical™
072606 |
1.2 mm | 3.2 mm |
58.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10566924
|
Trajan Scientific and Medical™
072607 |
1 mm | 3.2 mm |
58.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15238873
|
Trajan Scientific and Medical™
072625 |
1 mm | 3.7 mm |
67.75 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Anwenderfreundlich
- Bildet eine zuverlässige Abdichtung
- Wiederverwendbar
- Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
- Geringe Emissionen
Spezifikation
100 % Graphit | |
Gaschromatographie | |
3.2 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.