Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll Graphitanschlüsse
Bietet leckagefreie Systemanschlüsse. Trajan Scientific and Medical 1/16 Zoll Graphit-Anschlussstücke verbessern die Chromatographie ohne MS-Systeme.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 072606
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15258863
  • 58.40 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich
  • Bildet eine zuverlässige Abdichtung
  • Wiederverwendbar
  • Weiches Material, schmiegt sich sanft an die Kapillarsäule an
  • Geringe Emissionen
Spezifikation
Spezifikation
Gaschromatographie
100 % Graphit
Kurze Graphit-Reduzierhülse 3.2 mm x 3.2 mm x 1.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
1.2 mm
Sonderangebote
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.