Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll Graphit/Vespel™ Anschlüsse Dreiloch-Ferrulen
Hergestellt aus 15 % Graphit und 85 % Vespel
129.00 €
Spezifikation
Material | Graphit/Vespel |
---|---|
Länge (metrisch) | 3.7 mm |
Breite (metrisch) | 3.2 mm |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15258893
|
Trajan Scientific and Medical™
072665 |
Bohrung von 3 x 0.4 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15268893
|
Trajan Scientific and Medical™
0726650 |
Bohrung von 3 x 0.3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Bildet eine feste Verbindung mit der Kapillarsäule
Spezifikation
Graphit/Vespel | |
3.7 mm | |
3.2 mm |