Learn More
1,18-Octadecandicarbonsäure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051803
29.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2424-92-2
C20H38O4
342.52
MFCD00059627
JJOJFIHJIRWASH-UHFFFAOYSA-N
eicosanedioic acid, unii-sod235tgnz, 1,18-octadecanedicarboxylic acid, sod235tgnz, octadecane-1,18-dicarboxylic acid, eicosanedioicacid, 1,20-icosanedioic acid, 1,20-eicosanedioic acid, eicosa-1,20-dioic acid
75502
CHEBI:73728
Ikosandisäure
C(CCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCCC(=O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2424-92-2
C20H38O4
342.52
MFCD00059627
JJOJFIHJIRWASH-UHFFFAOYSA-N
eicosanedioic acid, unii-sod235tgnz, 1,18-octadecanedicarboxylic acid, sod235tgnz, octadecane-1,18-dicarboxylic acid, eicosanedioicacid, 1,20-icosanedioic acid, 1,20-eicosanedioic acid, eicosa-1,20-dioic acid
75502
CHEBI:73728
Ikosandisäure
C(CCCCCCCCCC(=O)O)CCCCCCCCC(=O)O
1,18-Octadecanedicarboxylic acid is used as an intermediate in organic synthesis, as dispersing agent, emulsifying agent, as lubricant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,18-Octadecanedicarboxylic acid
Schmelzpunkt 127°C
Strukturformel HO2C(CH2)18CO2H
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 342.52
Physikalische Form Pulver