Learn More
1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(1H-Benzimidazol-2-yl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ol |
| CAS | 516455-57-5 |
| Summenformel | C11H10N4O |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H10N4O/c1-7-6-10(16)15(14-7)11-12-8-4-2-3-5-9(8)13-11/h2-6,14H,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CC1=CC(=O)N(N1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-Name | 2-(1H-Benzimidazol-2-yl)-5-methyl-1H-pyrazol-3-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.22 |
| Formelmasse | 214.0855 |