Learn More
1,2,3,4,5-Pentachlorbenzol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pentachlorobenzene |
| CAS | 608-93-5 |
| Summenformel | C6 H Cl5 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene','pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H |
| SMILES | Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC-Name | 1,2,3,4,5-Pentachlorbenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 250.34 |
| Formelmasse | 247.8521 |