missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4,5-Pentachlorbenzol, TRC

Artikelnummer. 30428657
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428657 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2379201G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pentachlorobenzene
CAS 608-93-5
Summenformel C6 H Cl5
Menge 1 g
Synonym 1,2,3,4,5-Pentachlorobenzene, Benzene','pentachloro- (6CI,8CI,9CI), 2,3,4,5,6-Pentachlorobenzene, NSC 1857, PCB, Pentachlorobenzene, QCB
InChI-Formel InChI=1S/C6HCl5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
SMILES Clc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
IUPAC-Name 1,2,3,4,5-Pentachlorbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 250.34
Formelmasse 247.8521
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.