missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4,5-Pentanepentacarboxylic Acid Sodium Salt Trihydrate, TRC

Artikelnummer. 30427596
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427596 10 mg
30414481 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30427596 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP27350010MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 55525-23-0
Summenformel C10H13Na5O13
Molekulargewicht (g/mol) 456.15
Synonym Pentasodium Pentane-1,2,3,4,5-pentacarboxylic Acid Trihydrate, sodium pentane-1,2,3,4,5-pentacarboxylate trihydrate
IUPAC-Name sodium pentane-1,2,3,4,5-pentacarboxylate trihydrate
SMILES O=C(CC(C(O[Na])=O)C(C(O[Na])=O)C(C(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)O[Na].O.O.O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,5-Pentanepentacarboxylic Acid Sodium Salt Trihydrate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O10.5Na.3H2O/c11-5(12)1-3(8(15)16)7(10(19)20)4(9(17)18)2-6(13)14;;;;;;;;/h3-4,7H,1-2H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;;3*1H2/q;5*+1;;;/p-5
Formelmasse 455.98
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.