Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15408139
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15408139 5 g 5 Gramm
15418139 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408139 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66685.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4163-65-9 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
α-D-Mannose pentaacetate is used for glycosylation in a study that assessed novel synthetic inhibitors of selectin-mediated cell adhesion. It has also been used in a study to investigate stereospecific entry to spiroketal glycosides using alkylidenecarbene C-H insertion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
α-D-Mannose-Pentaacetat wird zur Glykosylierung in einer Studie zur Bewertung neuartiger synthetischer Inhibitoren der Selectin-vermittelten Zelladhäsion verwendet. Es wurde unter Einsatz der Alkalkylidenecarben-C-H-Einbringung auch zur Untersuchung des stereospezifischen Eintrags von spiroketalen Glykosiden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4163-65-9
Summenformel C16H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 390.341
MDL-Nummer MFCD00069798
InChI-Schlüssel LPTITAGPBXDDGR-OWYFMNJBSA-N
Synonym a-d-mannose pentaacetate, alpha-d-mannose pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-mannopyranose, alpha-d-mannopyranose pentaacetate, 1-o,2-o,3-o,4-o,6-o-pentaacetyl-a-d-mannopyranose, man oac 5, a-d-mannosepentaacetate, pubchem22277, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-, a-d-mannopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-a-d-mannopyranose
PubChem CID 11741089
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5,6-Tetraacetyloxyoxan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-alpha-D-mannopyranose
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform
Optische Drehung +54° (c=1 in Chloroform)
Formelmasse 390.34
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver