Learn More
1,2,3,4,6-Penta-O-benzoyl-α-D-glucopyranose, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4,6-Penta-O-benzoyl-a-D-glucopyranose |
| CAS | 22415-91-4 |
| Summenformel | C41H32O11 |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C41H32O11/c42-36(27-16-6-1-7-17-27)47-26-32-33(49-37(43)28-18-8-2-9-19-28)34(50-38(44)29-20-10-3-11-21-29)35(51-39(45)30-22-12-4-13-23-30)41(48-32)52-40(46)31-24-14-5-15-25-31/h1-25,32-35,41H,26H2/t32-,33-,34+,35-,41-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(OC[C@@H]1[C@@H](OC(C2=CC=CC=C2)=O)[C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@@H](OC(C5=CC=CC=C5)=O)O1)C6=CC=CC=C6 |
| IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5R,6R)-6-((Benzoyloxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayltetrabenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 700.7 |
| Formelmasse | 700.19 |