missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3,4-Butantetracarbonsäure, 99+%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-2689418
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1703-58-8
C8H10O8
234.16
MFCD00002722
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
15560
Butan-1,2,3,4-tetracarbonsäure
C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1703-58-8
C8H10O8
234.16
MFCD00002722
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, butanetetracarboxylic acid, dsstox_cid_4670, dsstox_rid_77494, dsstox_gsid_24670, 1,2,3,4-butanetetracarboxylic, meso-1,2,3,4-butanetetracarboxylic acid, acmc-20abw3, ksc176c1b, ggauuqhscnmcau-uhfffaoysa
15560
Butan-1,2,3,4-tetracarbonsäure
C(C(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 195.0°C to 197.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 234.16
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'