Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-beta-D-Glucopyranose, 98 %
Artikelnummer. 15400557
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400557 500 mg 500 Milligramm
15497609 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400557 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66307.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13100-46-4 | C14H20O10 | 348.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13100-46-4
Summenformel C14H20O10
Molekulargewicht (g/mol) 348.30
MDL-Nummer MFCD00063260
InChI-Schlüssel FEQXFAYSNRWXDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, beta-d-glucose 1,2,3,4-tetraacetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl acetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetylglucopyranose, beta-d-glucopyranose 1,2,3,4-tetraacetate, 1,2,3,4-tetra-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, b-d-glucopyranose,1,2,3,4-tetraacetate
PubChem CID 83136
IUPAC-Name 4,5,6-tris(acetyloxy)-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl acetate
SMILES CC(=O)OC1OC(CO)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Farbe Weiß
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform
Optische Drehung +8° (c=6 in Chloroform)
Formelmasse 348.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver