Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4-Tetra-O-Acetyl-beta-D-Glucopyranose, 98 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose |
| Schmelzpunkt | 126°C to 128°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform |
| Optische Drehung | +8° (c=6 in Chloroform) |
| Formelmasse | 348.3 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Pulver |