Learn More
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-Beta-D-glucopyranose, TRC
Artikelnummer. 30135691
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135691 5 g 5 Gramm
30133166 25 g 25 Gramm
30011464 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2800055G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13100-46-4
Summenformel C14 H20 O10
Molekulargewicht (g/mol) 348.3
Synonym β-D-Glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, Glucopyranose, 1,2,3,4-tetraacetate, β-D- (8CI), 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucose, NSC 409250
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H20O10/c1-6(16)20-11-10(5-15)24-14(23-9(4)19)13(22-8(3)18)12(11)21-7(2)17/h10-15H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Formelmasse 348.1056